Learn More
Axygen™ Pointes à filtre stériles pour aérosols
Évitez toute contamination croisée grâce aux pointes robotiques à filtre barrière. Les pointes à filtre stériles pour aérosols Axygen™ sont soumises à une irradiation électronique pour prévenir la dégradation du produit, et sont exemptes d’additifs lixiviables. Grande variété de styles de pointes disponible.
103.00€ - 880.00€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Couleur | Transparent |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase ni pyrogènes |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12746709
|
Axygen™
MTXF-1250-C-R-S |
15 μl à 1250 μl | Stérile | Type Matrix |
665.00€
3456 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12571348
|
Axygen™
TF-100 |
1 μl à 100 μl | Stérile | Universel |
880.00€
10000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12673706
|
Axygen™
TF-1000-L-R-S |
100 μl à 1000 μl | Stérile | ├Ç barri├¿re┬á; Maxymum Recovery |
115.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11356084
|
Axygen™
TF-100-R-S |
1 μl à 100 μl | Stérile | Universel |
128.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11306144
|
Axygen™
TF-1000-R-S |
100 μl à 1000 μl | Stérile | Universel |
142.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12685876
|
Axygen™
TF-100-L-R-S |
1 μl à 100 μl | Stérile | ├Ç barri├¿re, Maxymum Recovery |
126.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11336144
|
Axygen™
TF-1200-C-R-S |
100 μl à 1100 μl | Stérile | Universel |
152.00€
1152 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12689595
|
Axygen™
TF-200-L-R-S |
1 μl à 200 μl | Stérile | ├Ç barri├¿re |
115.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11326064
|
Axygen™
TF-200-R-S |
1 μl à 200 μl | Stérile | Universel |
106.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12663826
|
Axygen™
TF-20-L-R-S |
0,5 μl à 20 μl | Oui | ├Ç barri├¿re |
115.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11341904
|
Axygen™
TF-20-R-S |
0,5 μl à 20 μl | Stérile | Universel |
128.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12641656
|
Axygen™
TF-350-L-R-S |
1 μl à 300 μl | Stérile | ├Ç barri├¿re┬á; Maxymum Recovery |
137.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11376074
|
Axygen™
TF-350-R-S |
1 μl à 300 μl | Stérile | Universel |
109.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11304285
|
Axygen™
TF-420-L-R-S |
0,5 μl à 20 μl | Stérile | ├Ç barri├¿re┬á; Maxymum Recovery |
116.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10068559
|
Axygen™
TF-420-R-S |
0,5 μl à 20 μl | Stérile | Ultra micro |
520.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12675876
|
Axygen™
TF-50-L-R-S |
0,5 μl à 50 μl | Oui | ├Ç barri├¿re┬á; Maxymum Recovery |
123.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12673826
|
Axygen™
TF-50-R-S |
0,5 μl à 50 μl | Stérile | Universel |
103.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11350105
|
Axygen™
MTXF-1250-C-R-S |
15 μl à 1250 μl | Stérile | Type Matrix |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12776729
|
Axygen™
TF-100-L-R-S |
1 μl à 100 μl | Stérile | ├Ç barri├¿re, Maxymum Recovery |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12575667
|
Axygen™
TF-1200-C-L-R-S |
100 à 1100μl | Stérile | ├Ç barri├¿re┬á; Maxymum Recovery |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12776739
|
Axygen™
TF-20-L-R-S |
0,5 μl à 20 μl | Oui | ├Ç barri├¿re |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12736729
|
Axygen™
TF-1000-L-R-S |
100 μl à 1000 μl | Stérile | ├Ç barri├¿re┬á; Maxymum Recovery |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12736739
|
Axygen™
TF-200-L-R-S |
1 μl à 200 μl | Stérile | ├Ç barri├¿re |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Pointes de pipette à filtre barrière technologiquement avancées
- Idéales pour l’amplification d’ADN et les applications microbiologiques pour lesquelles une contamination à l’état de traces peut invalider les résultats
- Le filtre permet une libre circulation de l’air tout en prévenant la contamination croisée en bloquant le passage des aérosols ou des liquides
- Les filtres en PE transparent sont apyrogènes et exempts d’inhibiteurs d’ADN et d’additifs lixiviables
- Chaque filtre est inséré dans la pointe de façon robotisée pour garantir l’absence de contamination par nucléases
- Conditionnées dans des racks à fond étanche avec couvercles pour éviter toute contamination
- Large gamme de types de pointes conditionnées dans des quantités différentes :
- La technologie Maxymum Recovery™ offre une excellente précision et empêche le gaspillage d’échantillons précieux
- Les pointes à large alésage sont idéales pour le pipetage des matières visqueuses, de l’ADN génomique ou des cultures cellulaires délicates
Informations sur la commande
Disponibles en vrac ou en rack.
Certifications
Produit certifié exempt de RNase et de DNase et apyrogène
Spécification
À filtre | |
Transparent | |
Polypropylène |
Stérile | |
Sans DNase, RNase ni pyrogènes |