Learn More
Axygen™ Film et rubans adhésifs étanches pour microplaques Axygen™
Une solution jetable, économique et pratique
Marque: Axygen™ HSF-AS-300-L
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 3.60000kg
Description
Pour des applications allant des technologies de PCR et PCR en temps réel à ELISA en passant par la culture cellulaire, les films Axygen constituent une méthode simple et économique pour sceller des plaques et optimiser l’automatisation. Pour sceller les microplaques à puits multiples.
Aluminium
- Pour un scellage exceptionnel des plaques multipuits avec des températures et des réactifs différents
- Grâce aux tapis de compression, les films et les rubans scellent les plaques au cours du thermocyclage
- Solution parfaite pour les échantillons photosensibles ; l’adhésif uniformément appliqué assure l’étanchéité parfaite des puits
- Perçable, PCR-AS-200
Spécification
Aluminium | |
4,52 in | |
1 | |
4,52 x 196 po (115 x 500 m) | |
500 m | |
Agilent/V11 | |
-80°C à +104°C |
Non stérile | |
115 mm | |
1 | |
196 po | |
Conçu pour des applications allant des technologies de PCR et PCR en temps réel au stockage. Idéal pour les échantillons sensibles à la lumière | |
Rouleau de film de protection |