Learn More
Axygen™ Tubes PCR Axygen™ avec bouchon à dôme de 0,2 ml
Épaisseur de paroi mince et constante pour un transfert thermique de précision
55.25€ - 538.07€
Spécification
Certifications/Conformité | RNase, DNase, pyrogen-free |
---|---|
Volume (métrique) | 0.2 mL |
Quantité | 1000/Pk., 10Pk./Cs. |
Matériau du bouchon | Polypropylene |
À utiliser avec (équipement) | Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications |
Code produit | Marque | Couleur | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11311924
|
Axygen™
PCR-02D-A |
Assortiment | Tube PCR à bouchon bombé et à paroi fine | 1 000/boîte ; 10 sachets/boîte |
68.70€
1000 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11341914
|
Axygen™
PCR-02D-C |
Blanc | Tube PCR à bouchon bombé et à paroi fine | 1 000/boîte ; 10 sachets/boîte |
65.25€
1000 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11370145
|
Axygen™
PCR-02D-L-C |
Transparent | Maxymum Recovery, tubes PCR à bouchon bombé | 1 000/boîte ; 10 sachets/boîte |
92.35€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11381914
|
Axygen™
PCR-02D-R |
Rouge | Thin Wall, Domed Cap PCR Tube | 1000/Pk., 10Pk./Cs. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10820721
|
Axygen™
PCR-02D-C |
Blanc | Tube PCR à bouchon bombé et à paroi fine | 1 000/boîte ; 10 sachets/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12565617
|
Axygen™
PCR-02D-SP |
Spectrum | Thin Wall, Domed Cap PCR Tube | 1000/Pk., 10Pk./Cs. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11361914
|
Axygen™
PCR-02D-G |
Green | Thin Wall, Domed Cap PCR Tube | 1000/Pk., 10Pk./Cs. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11391914
|
Axygen™
PCR-02D-V |
Violet | Thin Wall, Domed Cap PCR Tube | 1000/Pk., 10Pk./Cs. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11351914
|
Axygen™
PCR-02D-B |
Blue | Thin Wall, Domed Cap PCR Tube | 1000/Pk., 10Pk./Cs. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11301924
|
Axygen™
PCR-02D-Y |
Yellow | Thin Wall, Domed Cap PCR Tube | 1000/Pk., 10Pk./Cs. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11371914
|
Axygen™
PCR-02D-O |
Orange | Thin Wall, Domed Cap PCR Tube | 1000/Pk., 10Pk./Cs. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Tubes compatibles avec la PCR quantitative pour une large gamme d’instruments de PCR en temps réel.
- Tubes PCR avec 0,2 ml de volume
- Tubes avec bouchons scellés sur toute la longueur ; le bouchon d’insertion garantit un ajustement parfait et élimine l’évaporation des échantillons
- Disponibilité dans une grande variété de couleurs
Spécification
RNase, DNase, pyrogen-free | |
1000/Pk., 10Pk./Cs. | |
Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications | |
Non-sterile | |
Domed |
0.2 mL | |
Polypropylene | |
Conical | |
Polypropylene | |
Tube |