Learn More
Axygen™ Tubes PCR à bouchon plat, 0,2 ml
Conçus pour s’adapter aux blocs à 96 puits standard. Les tubes PCR Axygen™ à bouchon plat de 0,2 ml sont fabriqués en polypropylène non stérile. Chaque tube conique est doté d’une épaisseur de paroi mince et constante. Le bouchon s’ajuste parfaitement, permettant de protéger le contenu et d’éviter l’évaporation. Disponibles dans un assortiment de couleurs.
Marque: Axygen™ PCR-02-G
78.12 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23272" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.21600kg
Description
Conçu pour s’adapter aux blocs à 96 puits standard.Les tubes PCR Axygen™ de 0,2 m à bouchon plat sont fabriqués en PP non stérile.Chaque tube conique est doté d’une épaisseur de paroi mince et constante.Le bouchon s’ajuste parfaitement, permettant de protéger le contenu et d’éviter l’évaporation.Disponibles dans un assortiment de couleurs.
- Tubes compatibles avec la PCR quantitative pour une large gamme d’instruments de PCR en temps réel
- Épaisseur de paroi très fine et régulière pour permettre des transferts thermiques précis
- Le bouchon d’insertion uniforme assure l’étanchéité sur toute la longueur pour un ajustement parfait qui empêche l’évaporation de l’échantillon
- L’option Maxymum Recovery™ offre une rétention très faible et un rendement élevé
- Certifiées exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
- Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
- Disponibles en différentes couleurs pour faciliter le codage couleur
Spécification
Sans RNAse ni DNAse, apyrogène | |
0,2 ml | |
PP | |
Conique | |
PP | |
Tube |
Vert | |
1000/sachet, 10 sachets/boîte | |
Blocs standard 96 puits pour instruments de PCR en temps réel et applications à base de transfert thermique | |
Non stérile | |
Plat | |
Tube PCR à paroi fine |