Learn More
Axygen™ Tubes PCR Axygen™ avec bouchon plat de 0,5 ml
Épaisseur de paroi mince et constante pour un transfert thermique de précision
Marque:  Axygen™ PCR-05-B
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.38700kg
Code produit. 11341974
  • 12.09€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Description
Description
Tubes compatibles avec la PCR quantitative pour une large gamme d’instruments de PCR en temps réel.
  • Tubes avec bouchons scellés sur toute la longueur ; le bouchon d’insertion garantit un ajustement parfait et élimine l’évaporation des échantillons
  • Disponibilité dans une grande variété de couleurs
  • Produit certifié sans RNase / DNase
  • Apyrogènes
  • Produit non stérile
  • En PP
Spécification
Spécification
Sans RNAse ni DNAse, apyrogène
0,5 ml
PP
Conique
PP
Tube
Bleu
1000/sachet, 10 sachets/boîte
Blocs standard 96 puits pour instruments de PCR en temps réel et applications à base de transfert thermique
Non stérile
Plat
Tube PCR à paroi fine