Learn More
Béchers en polypropylène de style Griffin Azlon™
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire
Marque: Azlon BDC240P
42.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.73800kg
Description
- Conformes à la norme ISO 7056
- Bécher de forme classique
- Bonne résistance chimique
- Autoclavables à 121°C
- Graduations clairement imprimées dans une encre résistante aux solvants et indélébile
Spécification
Translucide | |
1 000 ml | |
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire | |
100 ml | |
-20°C à +135°C | |
Autoclavables | |
ISO 7056 |
107 mm | |
PP | |
148 mm | |
6/boîte | |
Bécher Griffin | |
Oui | |
Échelle imprimée |