Learn More
Flacons carrés en PEHD Azlon™ avec bouchons à vis avec tampon
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
Diamètre (métrique) intérieur de col:
33 mm
43 mm
52 mm
58 mm
Dimensions (L x l x H):
47 x 47 x 74 mm
60 x 60 x 106 mm
72 x 72 x 127mm
95 x 95 x 171mm
Description
- Flacons à col large robustes
- Couvercle en polypropylène noir avec tampon en mousse en PEBD
- Conception carrée pratique pour une utilisation économique de l’espace
- Conçu pour le stockage de produits chimiques, de poudres ou de granulés
Spécification
Joint de fermeture | LDPE Foam Wad |
Matériau du bouchon | Polypropylene |
Type de bouchon | Screw Cap with Foam Wad |
Hauteur (métrique) | 74 mm |
Capacité (métrique) | 100 mL |
Couleur | Translucent |
Dimensions (L x l x H) | 47 x 47 x 74 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 33 mm |
À utiliser avec (application) | For chemical, powder or granule storage |
Matériau | HDPE |