Learn More
Flacons carrés gradués translucides PEHD Azlon™ avec bouchons
Catalog Number p-8001794
19.94 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21983" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Stockez une large gamme de liquides et de solides dans ces flacons carrés gradués. Les flacons carrés translucides gradués en PEHD Azlon™ avec bouchons enfichables sont adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
Store a wide range of liquids and solids with these graduated square bottles. AzlonTM HDPE Translucent Graduated Square Bottles with Plug Caps are suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations.
  • Flacons carrés robustes avec bouchon à joint et bouchon à vis
  • Les bouchons faciles à saisir possèdent une bascule permettant d’attacher le fil au col à l’aide d’un contact inviolable
  • Graduations moulées pour une mesure approximative du volume
  • Gain de place
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 18 mm (col intérieur)
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 51 mm
Longueur (impériale) 1,25 in
Distribution par le bouchon Non
Largeur (impériale) 1,26 in
Type de produit Flacon carré gradué
Capacité (métrique) 25 ml
Capacité (impériale) 0,84 oz.
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 18 mm
À utiliser avec (application) Pour l’utilisation de liquides ou de solides
Matériau PEHD
Longueur (métrique) 32mm
Nb par paquet 10/boîte
Largeur (métrique) 32mm
Couleur de bouchon Translucide
Certifications/Conformité UE ; États-Unis
Closure Included Oui
Autoclavable Non autoclavable
Graduated Oui
Bouche Large
Forme Carré