Learn More
Flacons ronds PEBD Azlon™ avec une fermeture à compte-gouttes
18.79 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 mL
150 ml
250 ml
500 ml
Description
À utiliser comme flacon compte-gouttes ou de distribution.Les flacons ronds en PEBD avec bouchon compte-gouttes AzlonTM possèdent un bouchon de scellage imperdable et peuvent être découpés afin d’ajuster le débit.
- Flacons ronds en PEBD équipés d’un bouchon compte-gouttes
- Résistance optimale aux attaques chimiques
Spécification
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 28/R4 |
Type de bouchon | Bouchon à vis à bec verseur |
Diamètre (métrique) | 32 mm |
Hauteur (métrique) | 93 mm |
Capacité (métrique) | 30 ml |
À utiliser avec (application) | Utilisés comme flacon compte-gouttes ou de distribution |
Comprend | Bouchon compte-gouttes à bec verseur |
Matériau | PEBD |
Quantité | Boîte sous film thermotracté |