Learn More
Couvercle de sécurité à charnières en polycarbonate Azlon™
Protégez-vous des dangers potentiels avec écran de protection à la fois léger et très robuste. L’écran de protection à charnières en PC Azlon™ peut être fixé à une paillasse de laboratoire.
675.00€ - 1205.00€
Spécification
Type de produit Couvercle de sécurité à charnières
Matériau PC
Couleur Transparents
À utiliser avec (application) Pour une excellente protection dans des situations potentiellement dangereuses
Nb par paquet 1 par unité
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Largeur (métrique) Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Largeur (métrique) Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10606855
Afficher les documents Détails de la promotion
Azlon
SGT006
750 mm 61cm
1205.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10093294
Afficher les documents Détails de la promotion
Azlon
SGT004
590 mm 61 cm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10748955
Afficher les documents Détails de la promotion
Azlon
SGT002
590 mm 38 cm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Excellente protection dans des situations potentiellement dangereuses
  • Réglable : peut être adopté une configuration en forme de triangle étroit ou une configuration étendue en ligne droite
  • Incroyablement robuste et léger
  • Fourni avec deux paires de pieds en métal recouvert de plastique
  • Les pieds peuvent être fixés ou boulonnés sur la paillasse pour assurer une meilleure stabilité
Spécification
Spécification
Couvercle de sécurité à charnières
Transparents
1 par unité
PC
Pour une excellente protection dans des situations potentiellement dangereuses
1 par unité