Learn More
Bouchons à vis Azlon™ pour pissettes ventilées à col large
Catalog Number 15347057
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Bouchons pour pissettes à col large avec tube plongeur et valve d’évacuation de vapeur brevetée DripLok™ qui empêche les égouttements de solvant.
  • Disponibles en six couleurs
  • Bouchons en PP monobloc qui conservent leur forme en cours d’utilisation
  • Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Rouge
Quantité 5/boîte