Learn More
Bouchons à vis Azlon™ pour pissettes ventilées à col large
24.16 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Description
- Disponibles en six couleurs
- Bouchons en PP monobloc qui conservent leur forme en cours d’utilisation
- Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
Spécification
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Couleur | Bleu |
Quantité | 5/boîte |