Learn More
Synergy Healthcare™ Sachets plats Azo™
Conditionnement de barrière stérile pelable, thermoscellable et préformé de haute qualité. Les poches plates Synergy Healthcare™ Azo™ sont adaptées à la stérilisation d’instruments chirurgicaux, d’équipements de laboratoire ou de kits petits à moyens grâce à la vapeur ou l’oxyde d’éthylène.
Marque:  Synergy Healthcare™ PF100300
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Code produit. 15661954
  • 240.00€ / 2500 pièces
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Description
Description
  • Fait en papier spécialement traité, moins de fibres libérées lors de l’ouverture de la poche, ce qui réduit le risque de contamination
  • La nouvelle technologie de film augmente la force d’impact du film de poche jusqu’à 10 fois, ce qui élimine pratiquement la dispersion du film à l’ouverture
  • Les indicateurs sont placés entre les 2 couches qui composent le film de poche, empêchent ainsi le déréglage et les fuites d’encre
  • Conforme aux normes EN ISO 11607 — Partie 1 et EN 868-4
Spécification
Spécification
Endroit frais et sec
EN868-5, ISO11607-1, 93/42/CEE, ISO13485, ISO9001
Bleu
Papier kraft MG pour une solidité et une résistance aux perforations et une résistance à l’humidité haute qualité
Non stérile
2500
6,30 kN/m
300 mm
Autoclavable
Scellage à chaud
Oui
Polyéthylène
135 μm
170°C à 210°C
300 x 100mm
100 mm