Learn More
Azométhine H, pure, pour détermination colorimétrique du bore, Fisher Chemical
Click to view available options
10 g, pot de poudre en plastique
Spécification
CAS | 32266-60-7 |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Numéro MDL | 42050 |
Quantité | 10 g |
Poids de la formule | 423.421g/mol |
Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Azomethine H
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.