Learn More
Honeywell™ Chaussures BACOU HEPTO S3
Les chaussures Honeywell™ BACOU HEPTO S3 sont dotées de dessus en cuir pleine fleur résistant à l’eau et de semelles anti-perforation en acier inox.
79.00€ - 107.06€
Spécification
Certifications/Conformité Norme EN ISO 20345:2011, certification SRC
Couleur Noir
Matériau Cuir
Matériau de la semelle Acier inox et PVDF
Résistant à Perforations supérieures à 1100 N avec une pointe de 4,5 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 10
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
15846465
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell™
6246112-40/7
40
107.06€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15836465
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell™
6246112-39/7
39 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15856465
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell™
6246112-41/7
41 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15866465
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell™
6246112-42/7
42 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15876465
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell™
6246112-43/7
43 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15886465
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell™
6246112-44/7
44 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15896465
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell™
6246112-45/7
45 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15806475
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell™
6246112-46/7
46 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15816475
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell™
6246112-47/7
47 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15826475
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell™
6246112-48/7
48 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Le dessus en cuir pleine fleur résistant à l’eau offre de grandes résistance et flexibilité
  • Le système de coutures qui se chevauchent empêche le liquide de pénétrer dans les chaussures
  • La doublure anti-bactérienne avec une structure 3D présente une ultra-respirabilité et des propriétés de séchage rapide
  • La bande latérale rétro-réfléchissante a une grande visibilité dans les environnements sombres
  • Le collier de cheville et la languette rembourrés s’adaptent à la forme du pied de l’utilisateur, ce qui garantit le confort lorsqu’elles sont portées pendant de longues périodes
  • Les soufflets étanches latéraux réduisent la quantité de poussière entrant dans les chaussures
  • Excellente isolation des pieds par rapport à la chaleur (HI) et au froid (CI)
  • Semelle intermédiaire : Acier inoxydable : technologie efficace couvrant le panel de risques le plus étendu. Résistance à la perforation : plus de 1100 N avec une pointe de 4,5 mm.
  • Supérieur : Cuir pleine fleur résistant à l’eau. Collier de cheville et languette rembourrés. Soufflets étanches latéraux. Doublure anti-bactérienne avec une structure 3D. Bande latérale rétro-réfléchissante.
  • Embout de sécurité : Embout de sécurité 200J SPACIUM™ dans le polymère injecté. Non métallique : 50 % plus léger que l’acier. Extra-large pour un plus grand confort : convient à tous les types de pieds. Non magnétique. Isolation thermique. Inaltérable.
  • Semelle intérieure : Mousse en PU double densité pour une utilisation intensive. Amovible pour un entretien facile. Antibactérienne pour une durée de vie plus longue et pour prévenir les odeurs désagréables. Antistatique pour une efficacité optimale. Coussinets de talon confortables. Canaux d’évacuation.
  • Semelle extérieure : Polyuréthane double densité : PU 2D. Couche de densité de confort : 0,5 (garantit légèreté et flexibilité, assure l’absorption des chocs et protège contre les changements de température). Couche de densité de la semelle extérieure : 1 (résistance à l’abrasion, au mazout et à la graisse). Haute résistance au patinage grâce à une conception de cale bien définie, à un nettoyage large, profond et automatique. Certification SRC : SRA : sur plaques en céramique : plate 0,45 (norme minimale : 0,32) de talon 0,46 (norme minimale : 0,28) / SRB : sur le plancher d’acier : plat 0,24 (norme minimale : 0,18), talon 0,24 (norme minimale : 0,13). Capacité d’absorption d’énergie > 20 joules. Excellente résistance à l’abrasion : perte de volume < 150 mm3 (avec une charge de 10 N = 1 kg). Extension avant déchirure : 650 %. Résistance optimisée à la flexion répétée de > 60 000 (standard > 30 000). Résistance aux acides et aux alcalis : concentrations limitées à faibles.
Spécification
Spécification
Norme EN ISO 20345:2011, certification SRC
Cuir
Perforations supérieures à 1100 N avec une pointe de 4,5 mm
Noir
Acier inox et PVDF