Learn More
Honeywell™ Chaussures BACOU MARSH AMG S3
Les chaussures Honeywell™ BACOU MARSH AMG S3 sont fabriquée en cuir pleine fleur, huilé et résistant à l’eau.
Marque:  Honeywell™ 6246156-39/7
Informations supplémentaires : Poids : 1.38000kg
Code produit. 15876545
Quantité Prix
1 78.38€ / 1 paire
10 73.70€ / 1 paire
Date d’expédition estimée: 29-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Dessus en cuir pleine fleur huilé et résistant à l’eau
  • Résistance aux déchirures et aux éclaboussures de liquides : cycle de vie prolongé
  • Doublure Poromax™
  • Doublure intérieure à séchage rapide, respirante, absorbante 3D&
  • Semelle intermédiaire anti-perforation Flexium™ : non métallique, fabriquée avec des fibres textiles à haute ténacité
  • La semelle intermédiaire est légère et flexible. Aucune contrainte pour le porteur lors de la flexion du pied
  • Soufflets étanches latéraux
  • Empêchent le liquide et la poussière de pénétrer dans la chaussure
  • Collier de cheville et languette rembourrés
  • S’adaptent à la forme du pied de l’utilisateur, garantissent le confort lorsqu’elles sont portées pendant de longues périodes
  • Semelle intermédiaire : Semelle intermédiaire anti-perforation Flexium™ en textile haute ténacité.
  • Supérieur : Dessus en cuir pleine fleur huilé et résistant à l’eau. Doublure Poromax® avec une structure antibactérienne et antimicrobienne 3D. Soufflets étanches latéraux. Collier de cheville et languette rembourrés.
  • Embout de sécurité : Embout de sécurité 200J SPACIUM™ dans le polymère injecté. Non métallique : 50 % plus léger que l’acier. Extra-large pour un plus grand confort : convient à tous les types de pieds. Non magnétique. Isolation thermique. Inaltérable.
  • Semelle intérieure : Mousse en PU double densité pour une utilisation intensive. Amovible pour un entretien facile. Antibactérienne pour une durée de vie plus longue et pour prévenir les odeurs désagréables. Antistatique pour une efficacité optimale. Coussinets de talon confortables. Canaux d’évacuation. La semelle intérieure noire Bacou X’Max (réf. 6000350) peut être vendue séparément. Disponible en 1 unité (par paire) dans un emballage individuel
  • Semelle extérieure : Polyuréthane double densité : PU 2D. Couche de densité de confort : 0,5 (garantit légèreté et flexibilité, assure l’absorption des chocs et protège contre les changements de température). Couche de densité de la semelle extérieure : 1 (résistance à l’abrasion, au mazout et à la graisse). Haute résistance au patinage grâce à une conception de cale bien définie, à un nettoyage large, profond et automatique. Certification SRC : SRA : sur plaques en céramique : plate 0,45 (norme minimale : 0,32) de talon 0,46 (norme minimale : 0,28) / SRB : sur le plancher d’acier : plat 0,24 (norme minimale : 0,18), talon 0,24 (norme minimale : 0,13). Capacité d’absorption d’énergie > 20 joules. Excellente résistance à l’abrasion : perte de volume < 150 mm3 (avec une charge de 10 N = 1 kg). Extension avant déchirure : 650 %. Résistance optimisée à la flexion répétée de > 60 000 (standard > 30 000). Résistance aux acides et aux alcalis : concentrations limitées à faibles.
Spécification
Spécification
Norme EN ISO 20345:2011, certification SRC
Cuir
Semelle intermédiaire anti-perforation Flexium™
Noir, Orange
39
Polyuréthane Flexium™