Learn More
Honeywell™ Chaussures BACOU SILVEX S3
Les chaussures Honeywell™ BACOU SILVEX S3 sont dotées de dessus en cuir pleine fleur huilé et de semelles anti-perforation en acier inox.
99.95€ - 134.62€
Spécification
Certifications/Conformité | Norme EN ISO 20345:2011, certification SRC |
---|---|
Couleur | Marron, Noir |
Matériau | Cuir |
Matériau de la semelle | Acier inox et PVDF |
Résistant à | Perforations supérieures à 1100 N avec une pointe de 4,5 mm |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15866495
|
Honeywell™
6246121-41/7 |
41 |
134.62€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15856495
|
Honeywell™
6246121-40/7 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15846495
|
Honeywell™
6246121-39/7 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15876495
|
Honeywell™
6246121-42/7 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15886495
|
Honeywell™
6246121-43/7 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15896495
|
Honeywell™
6246121-44/7 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15806505
|
Honeywell™
6246121-45/7 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15816505
|
Honeywell™
6246121-46/7 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15826505
|
Honeywell™
6246121-47/7 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15836505
|
Honeywell™
6246121-48/7 |
48 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15846505
|
Honeywell™
6246121-49/7 |
49 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Dessus en cuir pleine fleur huilé
- Grandes résistance et flexibilité
- Résistance à l'eau
- Parfaitement adaptées aux environnements humides
- Ergots de traction extra-larges
- Faciles à mettre & à enlever
- Doublure en polaire chaude
- Excellente isolation des pieds par rapport au froid (CI), idéales pour les longues périodes de travail sur un sol froid ou congelé
- Peu de coutures latérales
- Le dessus est plus résistant dans les environnements extrêmes
- Semelle intermédiaire : Acier inoxydable : technologie efficace couvrant le panel de risques le plus étendu. Résistance à la perforation : plus de 1100 N avec une pointe de 4,5 mm.
- Supérieur : Cuir pleine fleur huilé. Ergots de traction extra-larges. Doublure en polaire chaude. Peu de coutures latérales
- Embout de sécurité : Embout de sécurité 200J SPACIUM™ dans le polymère injecté. Non métallique : 50 % plus léger que l’acier. Extra-large pour un plus grand confort : convient à tous les types de pieds. Non magnétique. Isolation thermique. Inaltérable.
- Semelle intérieure : Mousse en PU double densité pour une utilisation intensive. Amovible pour un entretien facile. Antibactérienne pour une durée de vie plus longue et pour prévenir les odeurs désagréables. Antistatique pour une efficacité optimale. Coussinets de talon confortables. Canaux d’évacuation.
- Semelle extérieure : Polyuréthane double densité : PU 2D. Couche de densité de confort : 0,5 (garantit légèreté et flexibilité, assure l’absorption des chocs et protège contre les changements de température). Couche de densité de la semelle extérieure : 1 (résistance à l’abrasion, au mazout et à la graisse). Haute résistance au patinage grâce à une conception de cale bien définie, à un nettoyage large, profond et automatique. Certification SRC : SRA : sur plaques en céramique : plate 0,45 (norme minimale : 0,32) de talon 0,46 (norme minimale : 0,28) / SRB : sur le plancher d’acier : plat 0,24 (norme minimale : 0,18), de talon 0,24 (norme minimale : 0,13). Capacité d’absorption d’énergie > 20 joules. Excellente résistance à l’abrasion : perte de volume < 150 mm3 (avec une charge de 10 N = 1 kg). Extension avant déchirure : 650 %. Résistance optimisée à la flexion répétée de > 60 000 (standard > 30 000). Résistance aux acides et aux alcalis : concentrations limitées à faibles.
Spécification
Norme EN ISO 20345:2011, certification SRC | |
Cuir | |
Perforations supérieures à 1100 N avec une pointe de 4,5 mm |
Marron, Noir | |
Acier inox et PVDF |