Learn More
Honeywell™ Chaussures BACOU TYLEX S3
Les chaussures Honeywell™ BACOU TYLEX S3 sont dotées de dessus en cuir pleine fleur huilé et de semelles anti-perforation en acier inox.
Marque:  Honeywell™ 6246120-43/7
Informations supplémentaires : Poids : 1.89000kg
Code produit. 15876485
  • 90.67€ / 1 paire
Date d’expédition estimée: 21-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Le dessus en cuir pleine fleur huilé offre de grandes résistance et flexibilité
  • La botte résistant à l’eau est parfaitement adaptée aux environnements humides
  • Les ergots de traction extra-larges permettent de mettre et d’enlever les bottes facilement
  • Peu de coutures latérales rendent le dessus plus résistant dans les environnements extrêmes
  • Semelle intermédiaire : Acier inoxydable : technologie efficace couvrant le panel de risques le plus étendu. Résistance à la perforation : plus de 1100 N avec une pointe de 4,5 mm.
  • Supérieur : Cuir pleine fleur huilé. Ergots de traction extra-larges. Peu de coutures latérales
  • Embout de sécurité : Embout de sécurité 200J SPACIUM™ dans le polymère injecté. Non métallique : 50 % plus léger que l’acier. Extra-large pour un plus grand confort : convient à tous les types de pieds. Non magnétique. Isolation thermique. Inaltérable.
  • Semelle intérieure : Mousse en PU double densité pour une utilisation intensive. Amovible pour un entretien facile. Antibactérienne pour une durée de vie plus longue et pour prévenir les odeurs désagréables. Antistatique pour une efficacité optimale. Coussinets de talon confortables. Canaux d’évacuation.
  • Semelle extérieure : Polyuréthane double densité : PU 2D. Couche de densité de confort : 0,5 (garantit légèreté et flexibilité, assure l’absorption des chocs et protège contre les changements de température). Couche de densité de la semelle extérieure : 1 (résistance à l’abrasion, au mazout et à la graisse). Haute résistance au patinage grâce à une conception de cale bien définie, à un nettoyage large, profond et automatique. Certification SRC : SRA : sur plaques en céramique : plate 0,45 (norme minimale : 0,32) de talon 0,46 (norme minimale : 0,28) / SRB : sur le plancher d’acier : plat 0,24 (norme minimale : 0,18), talon 0,24 (norme minimale : 0,13). Capacité d’absorption d’énergie > 20 joules. Excellente résistance à l’abrasion : perte de volume < 150 mm3 (avec une charge de 10 N = 1 kg). Extension avant déchirure : 650 %. Résistance optimisée à la flexion répétée de > 60 000 (standard > 30 000). Résistance aux acides et aux alcalis : concentrations limitées à faibles.
Spécification
Spécification
Norme EN ISO 20345:2011, certification SRC
Cuir
Acier inox et PVDF
Marron, Noir
43
Perforations supérieures à 1100 N avec une pointe de 4,5 mm