Learn More
Thermo Scientific™ Bactenecin, Bovine
For cellular and molecular biology applications
355.00€ - 839.00€
Spécification
Méthode de purification | HPLC |
---|---|
Contenu et stockage | -30°C to -10°C |
Format | Lyophilized Powder |
Poids moléculaire | 1483.89 |
Type de produit | Bactenecin, bovine |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15498379
|
Thermo Scientific™
J66855.#0 |
5 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15408389
|
Thermo Scientific™
J66855.MA |
10 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15418389
|
Thermo Scientific™
J66855.MB |
25 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
HPLC | |
Lyophilized Powder | |
Bactenecin, bovine | |
Arg-Leu-Cys-Arg-Ile-Val-Val-Ile-Arg-Val-Cys-Arg (Disulfide bridge: Cys3-Cys11) |
-30°C to -10°C | |
1483.89 | |
RUO - research use only |
For Research Use Only