Learn More
Thermo Scientific™ Écouvillons de transport et de prélèvement de gel BactiSwab™ :Double écouvillon amiès transparent
Les amiès de gel Thermo Scientific™ Remel BactiSwab transparents sont fournis avec une tige en plastique double.
Marque: Thermo Scientific™ R723015
Informations supplémentaires : Poids : 0.65400kg
Description
Les amiès de gel Thermo Scientific™ Remel BactiSwab transparents sont fournis avec une tige en plastique double.
Les écouvillons à tige en plastique à embout en rayonne sont montés dans le bouchon d’un tube en plastique translucide avec chambre en spirale contenant du milieu de transport gélosé avec ou sans charbon.- Bouchon bleu
- Tube à fond rond pour faciliter une mise en rack et moulage lisse permettant d’assurer la solidité et l’intégrité
- Emballage exclusif à fermeture éclair pour une performance optimale des milieux
- Bouchon à code couleur avec jupe de protection
- Embout d’écouvillon en rayonne inerte et non toxique pour une bonne récupération et absorption des échantillons
Spécification
Tube | |
Applicateur double | |
Amiès transparent | |
1 tube/enveloppe |
Amiès transparent | |
Bleu | |
50/paquet | |
Plastique |