Learn More
Avantor™ Colonnes d’extraction jetables BAKERBOND™ spe Octadecyl (C18)
Définir et contrôler les paramètres de chimie de surface critiques afin d’assurer la cohérence des performances. Les colonnes d’extraction jetables Avantor BAKERBOND spe Octadecyl (C18) sont conçues avec des géométries standard pour s’adapter aux systèmes de manipulation des liquides automatisés les plus courants pour extraire des analytes non ioniques, apolaires à modérément polaires.
316.00€ - 499.00€
Spécification
Taux de carbone | 17,2% |
---|---|
À utiliser avec (application) | Analytes non ioniques, apolaires à modérément polaires |
À utiliser avec (équipement) | Processeur de colonne Baker SPE-12 G complet (6998-00) ou BAKER SPE-24 G (7208 |
Adsorbant | C18, octadécyle |
Type | Colonne SPE |
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10361371
|
Avantor™
7020-06 |
6 ml | 500 mg |
316.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10321421
|
Avantor™
7020-07 |
6 ml | 1000 mg |
425.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10117820
|
Avantor™
7020-03 |
3 ml | 500 mg |
499.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10229960
|
Avantor™
7020-02 |
3 ml | 200 mg |
363.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fabriquées en polypropylène ultrapropre.
- Fournissent des récupérations lors de l’extraction d’analytes faiblement hydrophobes
- Chimie de liaison constante
- Large éventail de formats
Spécification
17,2% | |
Processeur de colonne Baker SPE-12 G complet (6998-00) ou BAKER SPE-24 G (7208 | |
Colonne SPE |
Analytes non ioniques, apolaires à modérément polaires | |
C18, octadécyle | |
Oui |