Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Ball Members, Inch Range
Manufactured from DURAN™ tubing. Lenz Laborglasinstrumente™ Ball Members, Inch Range are perfect for mixing solutions in a centrifuge tube.
30.32€ - 45.63€
Code produit | Marque | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10040201
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01215130 |
150 mm |
45.63€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10253951
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01214125 |
120 mm |
30.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Acc. to DIN 12264 and in addition to standard
- Made of DURAN™ tubing
Spécification
Verre borosilicaté | |
1 |