Learn More
HUBER Clapet à bille
Vanne à bille en acier inox
144.16€ - 1282.60€
Code produit | Marque | Format | Gamme de températures | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Gamme de températures | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11567334
|
HUBER
6700 |
M38 x 1,5 | -10°C à +180°C |
367.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10670303
|
HUBER
6091 |
M16 x 1 | –20 à 140°C |
144.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15246577
|
HUBER
328240 |
M16 x 1 | -60 à +200°C ; 10 bar max. à +175°C |
620.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15236577
|
HUBER
328184 |
M24 x 1,5 | -60°C à +200°C |
809.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10688192
|
HUBER
6451 |
M30 x 1,5 | -10°C à +180°C |
243.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15256577
|
HUBER
328191 |
M38 x 1,5 | -60°C à +200°C |
1282.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15276537
|
HUBER
328203 |
M30 x 1,5 | -60 à +200°C ; 10 bar max. à +175°C |
827.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Raccords pour bain• Robinet à bille inox fermeture sur 90°
• M30x1,5 mâle/femelle
Spécification
Clapet à bille |