missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BANP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | BANP |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16846004
|
Proteintech
16393-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16836004
|
Proteintech
16393-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a protein that binds to matrix attachment regions. The protein forms a complex with p53 and negatively regulates p53 transcription, and functions as a tumor suppressor and cell cycle regulator. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spécification
BANP | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q8N9N5, Q8VBU8 | |
292064, 53325, 54971 | |
BANP Fusion Protein Ag9484 | |
Primary | |
-20°C | |
BANP |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
BANP, BEND1, Protein BANP, SMAR1, SMARBP1 | |
Banp | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |