Learn More
Masterflex™ Réducteur à raccord cannelé
Idéal pour les applications à basse pression
Marque: Masterflex™ 40610-20
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Description
Ideal for low-pressure applications
- Ces raccords cannelés économiques permettent de connecter facilement des circuits d’écoulement sans utiliser d’outils.
- Il vous suffit de glisser votre tuyau flexible ou votre tuyau sur la cannelure pour créer un joint sûr
Idéal pour les applications à basse pression. - Résistant aux produits chimiques.
- Disponibles en plusieurs tailles, matériaux et configurations.
Spécification
Réducteur à raccord cannelé, PP naturel, 1 po x 1/2 po DI, 11/32 po, 3-5/8 po | |
PP | |
Oxyde d’éthylène, rayons gamma | |
Flexible |
Raccord | |
1 po x 1/2 po DI, 11/32 po, 3-5/8 po | |
Naturel |