Learn More
Cole-Parmer™ Connecteur en T cannelé
Pour une utilisation avec une variété d’applications et de tubes
118.00€ - 125.00€
Specifications
Type de produit | Connecteur en T de qualité commerciale |
---|---|
Matériau | PP |
Quantité d’emballage | 100 Connecteurs |
Couleur | Naturel |
Product Code | Brand | Tuyau cannelé | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Tuyau cannelé | Price | Quantity & Availability | |||||
11769709
|
Cole-Parmer™
MFLX06365-80 |
1/8 po |
125.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11789719
|
Cole-Parmer™
MFLX06365-79 |
3/32 po |
118.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Connecteur droit réducteur cannelé de qualité commerciale
- Fabrication en polypropylène
- Disponible en plusieurs tailles
- 100/boîte
Specifications
Connecteur en T de qualité commerciale | |
PP | |
100 Connecteurs | |
Naturel |