Learn More
Masterflex™ Connecteur en Y, cannelé, polypropylène
Le connecteur en Y Cole-Parmer™, cannelé, en polypropylène, est un raccord simple et économique à utiliser avec une tubulure flexible dans les applications à basse pression.
Marque: Masterflex™ 06295-40
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Le connecteur en Y Cole-Parmer™, cannelé, polypropylène est un raccord simple et économique à utiliser avec une tubulure flexible dans les applications à basse pression.
- Idéal pour :
- Produits pharmaceutiques, laboratoire, industrie/fabrication, échantillonnage de l’eau, transformation des aliments.
- Conçu pour un assemblage rapide et facile avec tubulure flexible
- Disponibles en plusieurs tailles de cannelure, longueurs et largeurs de raccord
Spécification
En forme de Y, cannelé | |
65 mm | |
Applications à basse pression. Produits pharmaceutiques, laboratoire, industrie / fabrication, échantillonnage de l’eau, transformation des aliments | |
Raccords de tubulures | |
10 mm, 10 mm, 10 mm | |
40 mm | |
Transparent |
PP | |
Tubulure de 10 mm de diam. interne | |
20/boîte | |
Diamètre interne 10 mm | |
Autoclave | |
Y | |
30 psi (2 bar) |