Learn More
Masterflex™ Connecteur en Y, cannelé, polypropylène
Le connecteur en Y Cole-Parmer™, cannelé, en polypropylène, est un raccord simple et économique à utiliser avec une tubulure flexible dans les applications à basse pression.
Marque:  Masterflex™ 06295-70
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 12439590
  • 51.75€ / 10 pièces
Expédition estimée: 20-08-2024
Description
Le connecteur en Y Cole-Parmer™, cannelé, polypropylène est un raccord simple et économique à utiliser avec une tubulure flexible dans les applications à basse pression.
  • Idéal pour :
    • Produits pharmaceutiques, laboratoire, industrie/fabrication, échantillonnage de l’eau, transformation des aliments.
  • Conçu pour un assemblage rapide et facile avec tubulure flexible
  • Disponibles en plusieurs tailles de cannelure, longueurs et largeurs de raccord
Spécification
Spécification
En forme de Y, cannelé
96 mm
Applications à basse pression. Produits pharmaceutiques, laboratoire, industrie / fabrication, échantillonnage de l’eau, transformation des aliments
Raccords de tubulures
16 mm, 16 mm, 16 mm
61 mm
Transparents
PP
Tubulure de 16 mm de diam. interne
10/boîte
Diamètre interne 16 mm
Autoclave
Y
30 psi (2 bar)