Learn More
Acide barbiturique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’acide barbiturique est une poudre cristalline blanche, inodore et hydrosoluble
• C’est un acide fort dans un milieu aqueux
Applications
• L’acide barbiturique utilise la réaction de condensation de Knoevenagel afin d’être converti en médicaments barbituriques agissant comme dépresseurs du système nerveux central
• C’est un ingrédient actif dans la synthèse de la vitamine B12
• Il est également utilisé dans l’oxydation électrochimique de l’iode à l’aide de la voltamétrie cyclique et de la coulométrie à potentiel contrôlé
Spécification
Nom chimique ou matériau | Barbituric acid |
Note relative au nom | 99+% |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Merck Index | 15, 958 |
Poids de la formule | 128.09 |
Quantité | 100 g |
Conditionnement | Flacon en plastique |
RUO – Research Use Only