Learn More
Chlorure de baryum, dihydraté, certifié puriss p.a. plus, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Description
- Dépasse les spécifications ACS standard grâce à une analyse supplémentaire des métaux à l’état de traces
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Spécification
Point d’ébullition | 1,560°C |
Nom chimique ou matériau | Barium chloride dihydrate |
Note relative au nom | Puriss. p.a. plus, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99% |
% max. CAS | 100.0000% |
Quantité | 50 kg |
Formule linéaire | BaCl2 · 2H2O |
Numéro UN | UN1564 |
Poids de la formule | 244.26 |
Pourcentage de pureté | >99% |
Qualité | Réactif ACS / réactif ISO / réactif Ph. Eur. |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Barium chloride dihydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.