missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diphénylaminesulfonate de baryum, pur, qualité indicatrice
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Nom chimique ou matériau | Barium diphenylaminesulfonate |
Point de fusion | 300.0°C |
Couleur | Blanc à gris |
Perte à la dessiccation | 1% max. (105°C) |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 5 g |
Sensibilité | (as indicator) passes |
Merck Index | 15, 7423 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in ether and benzene |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Barium diphenylaminesulfonate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'