Learn More
Nitrate de baryum, pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
10kg
2.50kg
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Barium nitrate |
| Point de fusion | 592.0°C |
| Quantité | 10 kg |
| Formule linéaire | Ba(NO3)2 |
| Merck Index | 15,979 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol and acetone |
| Nom IUPAC | dinitrate de baryum(2+) |
| Poids de la formule | 261.34 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.5% (Complexometry) |
| Qualité | Pures |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Barium nitrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.