Learn More
Alfa Aesar™ Barium thiocyanate trihydrate, 98%
Catalog Number 11474654
Click to view available options
Quantité:
50g
Nom chimique ou matériau Barium thiocyanate trihydrate
CAS 68016-36-4
Densité 2.2
Formule moléculaire Ba(SCN)2·3H2O
Numéro MDL MFCD00150182
Quantité 50g
Numéro UN UN1564
Sensibilité Light sensitive
Synonyme c2ban2s2.3h2o, cyanosulfanyl bario sulfanylcarbonitrile trihydrate
Poids de la formule 307.55 (253.49 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%