Learn More
Thermo Scientific™ Porte-filtre pour demi-filtre Barnstead™ B-Pure™
Produisez jusqu’à 2 l/min d’eau de qualité laboratoire grâce au porte-filtre pour demi-filtre économique Thermo Scientific™ Barnstead™ B-Pure™.
Marque:  Thermo Scientific™ D5839
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11829120
  • 555.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-11-2024
Description
Produisez jusqu’à 2 l/min d’eau de qualité laboratoire grâce au porte-filtre pour demi-filtre économique Thermo Scientific™ Barnstead™ B-Pure™. Utilisez ces porte-filtres avec les demi-filtres Barnstead™ B-pure™ afin de prétraiter l’eau d’alimentation ou en tant que filtre final afin de garantir de l’eau pure en permanence.
Caractéristiques :
  • Grande superficie pour une longévité optimale
  • Débit max. : 2 L/min.
Support pour filtre B-Pure 1/2
  • La structure en polypropylène naturel est un gage de pureté
  • Remplacement des filtres plus rapide et facile grâce au déverrouillage en un quart de tour
  • Accepte des pré- et post-filtres de 10″ (25,43 cm)
  • Support de montage mural fourni de série
Support pour filtre économique :
  • Accepte des doubles filtres ouverts de 10″ (25,43 cm)
  • Peut être branché sur n’importe quelle conduite d’eau
Informations de commande :
Le kit manomètre en option se fixe sur n’importe quel système B-Pure pour contrôler la pression de l’eau à l’entrée et à la sortie. Vous avez le choix entre le kit manomètre double (D2780) et le kit manomètre simple (D0780) ; à commander séparément.
Matériel nécessaire :
Filtre. Tailles des pores de 0,45 à 15 μm disponibles ; à commander séparément.
Recommandé dans les cas suivants :
  • Préfiltration pour les systèmes d’eau
  • Élimination des particules et bactéries
Spécification
Spécification
CE, CSA
Cartouches B-Pure de taille 1/2
Support de filtre
4°C à 49°C
0,5 po
1/2 Taille du titulaire de B -Pure
Laboratoire
100 psig
2 l/min
Non
Promotions
Prestations de service