Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches et filtres Barnstead™ Easypure™
Prolongez la vie de votre système d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II ou Easypure™ RF grâce aux cartouches et filtres de remplacement.
Marque:  Thermo Scientific™ D502126
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10041672
  • 516.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-07-2024
Description
Prolongez la vie de votre système d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II ou Easypure™ RF grâce aux cartouches et filtres Barnstead™ Easypure™. Choisissez le pack de cartouches en fonction de votre eau d’alimentation et de votre système.
D502126 :
  • Inclut : Organique / colloïde ; deux échangeurs d’ions Thermo Scientific™ Ultrapure™
  • Filtre de type 1
D502124 :
  • Inclut : Organique / colloïde, échangeurs d’ions Ultrapure, sans matières organiques, élimination des matières organiques
  • Filtre ultra-bas avec cartouche sans matières organiques
D502127 :
  • Inclut : Échange organique / d’ions 09-034-18, deux échanges d’ions Ultrapure 09-050-46
  • Filtre de type 1
D502125 :
  • Inclut : Échange organique /d’ions 09-034-18, échange d’ions Ultrapure 09-050-46, sans matières organiques et élimination des matières organiques 09-034-16
  • Filtre ultra-bas avec cartouche sans matières organiques
Spécification
Spécification
Pack de cartouches ; système d’alimentation en eau déminéralisée
Déminéralisée
Easypure™ II et Easypure UF
Pack de cartouches