Learn More
Thermo Scientific™ Distillateurs en verre Barnstead™ MegaPure™
Obtenez une eau ultra-pure grâce à la distillation à l’aide des distillateurs en verre Thermo Scientific™ Barnstead™ Mega-Pure™, fabriqués à partir de composants non lixiviants.
10137.84€
Spécification
Inlet Pressure 20 à 100 psi
Inlet Water Temperature (Metric) 4°C à 37°C
Vent Temperature 85°C à 96,7°C
Fréquence 50/60 Hz
Type Distillateur en verre
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Débit de liquide en sortie Tension Modèle Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Débit de liquide en sortie Tension Modèle Prix Quantité et disponibilité  
12725048
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
A440118
3,4 gal./hr. 240 V MP-11 A Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Obtenez une eau ultra-pure grâce à la distillation à l’aide des distillateurs en verre Thermo Scientific™ Barnstead™ Mega-Pure™, fabriqués à partir de composants non lixiviants. Ces distillateurs en verre éliminent efficacement les matières solides inorganiques, les matières organiques dont le point d’ébullition est supérieur à celui de l’eau, les bactéries et les pyrogènes. Disponibles en cinq capacités de production, les unités peuvent facilement être fixées au mur ou installées sur la paillasse. Le condensateur vertical garantit une pureté optimale. Le couvercle à ouverture rapide facilite l’accès pour le nettoyage.
Caractéristiques :
  • Eau uniquement en contact avec des composants en verre, quartz et PTFE, assurant une pureté optimale et rendant impossible une contamination croisée
  • Condenseur vertical qui garantit une pureté optimale
  • Dispositif de coupure en cas de température trop élevée qui met le distillateur hors tension si la température est trop élevée afin d’éviter que la résistance ne grille
  • Couvercle à ouverture rapide facilitant l’accès pour le nettoyage
  • Raccord à un système de collecte automatique (SCA) facultatif qui garantit un fonctionnement automatique 24h/24
  • Distillateurs doté d’une électrovanne d’eau d’alimentation pour un fonctionnement automatique
  • Distillateurs produisant de l’eau avec une résistivité de 1 à 10 MΩ-cm, en fonction de la qualité de l’eau d’alimentation
MP-1 :
  • Distillateur en verre de 1 l/h compact et facile à utiliser
  • Disponible avec ou sans flacon de stockage
MP-3A, MP-6A et MP-11A :
  • Pour des plus gros volumes avec stockage et options (3,4 à 13 l/h)
MP-12A :
  • Comprend un déminéralisateur intégré pour une alimentation prétraitée de la chaudière
  • Refroidisseur d’eau distillée permettant d’utiliser l’eau à mesure qu’elle est produite. Il la refroidit de 85°C (185°F) à environ 55°C (131°F) pour en faciliter la manipulation
  • Vous n’avez pas besoin d’attendre qu’elle refroidisse
Informations de commande :
Accessoires en option : déminéralisateurs à cartouche simple ou double (D440046 ou D440066), kits d’adaptateurs (440376 ou 440375) et cartouches de remplacement (D400377, D400499 ou D440265). Les options de stockage peuvent être des flacons (413964, 410535, 413934, 410164) ou un système de collecte automatique (B440704). Ces produits sont vendus séparément ; contactez votre représentant commercial pour plus de détails.
Ce produit n’est pas disponible dans toutes les régions.
Comprend :
Électrovanne d’eau d’alimentation pour un fonctionnement automatique
Matériel nécessaire :
Alimentation en eau et réservoir de stockage
Double électrovanne requise en cas d’utilisation d’eau d’alimentation prétraitée (DI, distillée, RO) :
  • 440236 : pour une utilisation avec MP-1 (240 V), MP-3A, MP-6A et MP-11A
  • RY798X2A : pour une utilisation avec MP-1 (120 V)
Cartouches de déminéralisation requises pour MP-12A :
  • D440046 : déminéralisateur à cartouche simple (D1)
  • D440066 : déminéralisateur à cartouche double (D2)
Tous les accessoires sont vendus séparément.
Recommandé dans les domaines suivants :
Préparation de tampons/réactifs, lavage de la verrerie, remplissage du lave-vaisselle
Spécification
Spécification
20 à 100 psi
85°C à 96,7°C
Distillateur en verre
4°C à 37°C
50/60 Hz
Non
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.