Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires et consommables Barnstead™ Nanopure™
Optimisez votre système de purification d’eau grâce aux accessoires et consommables Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™.
209.00€ - 1050.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10034781
|
Thermo Scientific™
D50280 |
R/O et système d’alimentation en eau déminéralisée ; faible teneur en matières organiques, eau de type I |
1050.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10024771
|
Thermo Scientific™
D50281 |
Système d’alimentation en eau déminéralisée ; faible teneur en matières organiques, eau de type I |
1050.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10186251
|
Thermo Scientific™
D50282 |
Alimentation en eau RO et distillée ; faible teneur en matières organiques, eau de type 1 |
1050.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10739692
|
Thermo Scientific™
D50283 |
Alimentation en eau déminéralisée ; faible teneur en matières organiques, eau de type I |
1050.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10688333
|
Thermo Scientific™
E896X5 |
Module d’étalonnage |
209.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12740896
|
Thermo Scientific™
D8964 |
Détection de faible niveau d’eau (protection de la pompe) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Optimisez votre système de purification d’eau grâce aux accessoires et consommables Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™. Choisissez le pack de cartouches en fonction de votre eau d’alimentation et de votre système. Les packs de cartouches sont livrés avec un filtre final de 0,2 micron. Les autres produits incluent une lampe à UV et un dispositif de protection de la pompe en cas de niveau d’eau insuffisant.
- Installation et retrait aisés du raccordement unique
Comprend : Un filtre absolu de 0,2 μm