Learn More
Thermo Scientific™ Préfiltre Barnstead™ RO et TII 1 µm
Optimisez votre système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ RO et TII avec ces accessoires et consommables dédiés : filtres, cartouches et distributeurs.
Marque: Thermo Scientific™ D502113
125.38 EUR valable jusqu'au 2022-06-30
Utilisez le code promo "16496" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.36000kg
Description
Thermo Scientific™ Les accessoires et consommables RO et TII Barnstead™ comprennent des filtres et préfiltres, des cartouches, un flotteur de sécurité anti-débordement et un câble de connexion de pompe ainsi que des distributeurs et une imprimante.
Optimisez votre système de purification d’eau grâce aux accessoires et consommables Thermo Scientific™ Barnstead™ RO et TII Destinés à une utilisation avec les systèmes de purification d’eau Barnstead RO et TII, ces produits comprennent des filtres et pré-filtres, des cartouches, des flotteurs de sécurité anti-débordement, des câbles de connexion de pompe, ainsi que des distributeurs et des imprimantes.Spécification
Préfiltre de 1 µm | |
Barnstead RO, Barnstead TII | |
Préfiltre de remplacement |