Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour Distributeur à Distance Barnstead RO et TII
Optimisez votre système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ RO ou TII grâce à ces accessoires et consommables, qui comprennent notamment des filtres, des cartouches et des distributeurs.
Marque:  Thermo Scientific™ D7427
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10550103
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Optimisez votre système de purification d’eau grâce aux accessoires et consommables Thermo Scientific™ Barnstead™ RO et TII. Destinés à une utilisation avec les systèmes de purification d’eau Barnstead RO et TII, ces produits comprennent des filtres et pré-filtres, des cartouches, des flotteurs de sécurité anti-débordement, des câbles de connexion de pompe, ainsi que des distributeurs et des imprimantes.
Cristaux à dissolution lente empêchant la formation de tartre sur la membraned'omose inverse, Fréquence estimative de renouvellement: tous les ans ou lorsque la quantité decristaux est inférieure au repère visuel collé sur le corps de la
• Cartouche
Spécification
Spécification
Vanne de mélange pour osmose inverse
Barnstead™ RO
Vanne de mélange pour osmose inverse