Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour Distributeur à Distance Barnstead RO et TII
Optimisez votre système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ RO ou TII grâce à ces accessoires et consommables, qui comprennent notamment des filtres, des cartouches et des distributeurs.
Marque: Thermo Scientific™ AY1265X1
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Optimisez votre système de purification d’eau grâce aux accessoires et consommables Thermo Scientific™ Barnstead™ RO et TII. Destinés à une utilisation avec les systèmes de purification d’eau Barnstead RO et TII, ces produits comprennent des filtres et pré-filtres, des cartouches, des flotteurs de sécurité anti-débordement, des câbles de connexion de pompe, ainsi que des distributeurs et des imprimantes.
Cristaux à dissolution lente empêchant la formation de tartre sur la membraned'omose inverse, Fréquence estimative de renouvellement: tous les ans ou lorsque la quantité decristaux est inférieure au repère visuel collé sur le corps de la• Cartouche
Spécification
Ensemble de montage du panneau de commande | |
Barnstead™ RO | |
Ensemble de montage du panneau de commande |