Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Barocco (Frontier 168)
Le cuir pleine fleur à 2 tons brésilien associé au Nubuck rehausse l’aspect élégant.
225.78€ - 251.22€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Bleu |
Conception | Barocco (Frontier 168) |
Matériau de revêtement | Argent désinfecté Hydro-Tec™ et cuir de bien-être |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15880740
|
Emma Safety Footwear
MM16809039 |
39 |
225.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15890740
|
Emma Safety Footwear
MM16809040 |
40 |
225.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15800750
|
Emma Safety Footwear
MM16809041 |
41 |
225.78€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15810750
|
Emma Safety Footwear
MM16809042 |
42 |
225.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15820750
|
Emma Safety Footwear
MM16809043 |
43 |
225.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15830750
|
Emma Safety Footwear
MM16809044 |
44 |
251.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15840750
|
Emma Safety Footwear
MM16809045 |
45 |
225.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15850750
|
Emma Safety Footwear
MM16809047 |
47 |
225.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15860750
|
Emma Safety Footwear
MM16809048 |
48 |
225.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Semelle extérieure TPU
- Cuir pleine fleur
- Certification ESD
- Doublure sans chrome
- Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 | |
Bleu | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ et cuir de bien-être | |
Acier |
Lacets | |
Barocco (Frontier 168) | |
Cuir |