Learn More
asecos™ Housse de base avec supports réglables
Housse de base avec supports réglables (panneau revêtu de résine de mélamine)
85.33€ - 94.34€
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure | 536 mm |
---|---|
Couleur | Gris Anthracite (RAL 7016) |
Matériau | Panneau |
Type de produit | Housse de base |
Hauteur (métrique) extérieure | 88mm |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) extérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) extérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15337433
|
asecos™
31004 |
486 mm |
85.33€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15317433
|
asecos™
31010 |
786 mm |
94.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- housse de base
- panneau revêtu de résine de mélamine RAL 7016
- avec supports réglables
Spécification
536 mm | |
Panneau | |
88mm |
Gris Anthracite (RAL 7016) | |
Housse de base | |
Résine de mélamine laminée |