Learn More
AMPri™ Gants d'examen en latex Basic-Plus
Les gants en latex Basic-Plus sont des EPI de catégorie III et assurent une protection pour de nombreuses applications générales cliniques et de laboratoire, dont les tâches médicales légères.
Marque:  AMPri™ 01039M
Informations supplémentaires : Poids : 0.55000kg
Code produit. 16630413
  • 21.65€ / 100 pièces
En stock, prêt à être expédié: 8
Vous ne pouvez commander qu’à hauteur du stock disponible. Pour plus d'informations, appelez le service clientèle au 0388 671414
Description
Description
  • Gants en latex à prix compétitif
  • Dispositif médical classe 1 et EPI catégorie III
  • EN 420 et EN 455
  • Parfaits pour les applications générales, dont les tâches médicales légères
  • Extérieur enduit de polymère et paumes texturées pour une meilleure prise en main
  • Intérieur chloré pour un ajustement parfait et confortable
  • Non poudrés
  • Non stériles
  • Gants ambidextres
Spécification
Spécification
Blancs
Latex
M
EPI Cat. III, Dispositif médical classe 1, ISO 16604:2004, AQL 1.5
Texturés
Non poudrés et non stériles
100/Box
240 mm
95 ± 10 mm