Learn More
Asecos™ BATTERY CHARGE armoire de charge ION-CLASSIC-90
Stockage actif en toute sécurité des batteries lithium-ion avec système d'alerte / d'extinction intégré à 3 niveaux
Marque:  Asecos™ 3727604738245
Informations supplémentaires : Poids : 528.00000kg
Code produit. 16369416
  • 6571.21€ / 1 pièce
Expédition estimée
23-12-2020
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
Description
  • Construction robuste et durable : porte à triple charnière, éléments de sécurité assemblés à l’extérieur du compartiment de stockage pour une protection accrue contre la corrosion, surface résistante aux rayures et aux impacts, facile à nettoyer
  • Manipulation facile et confortable : portes lisses avec fonction de fermeture automatique permanente et ferme-porte amorti à l’huile ; ouverture des portes avec un minimum de force
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec un verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage possible) et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
  • Transport aisé : base de transport intégrée avec protection de la base amovible en option
  • Alignement aisé : aides au réglage qui permettent de compenser les sols inégaux
  • Ventilation : ventilation technique intégrée pour éviter l’accumulation de chaleur, roue de rotation dans la grille d’échappement comme indicateur d’une ventilation technique suffisante
  • Protection intégrale : Protection contre les incendies pendant 90 minute de l’extérieur vers l’intérieur (type 90 / type testé conformément à la norme EN 14470-1) et pendant plus de 90 minutes pour les incendies de l’intérieur à l’extérieur
  • Stockage et charge sûrs : système d’avertissement / d’extinction d’incendie en 3 étapes installé, comprenant un détecteur de fumée, un capteur de température, des alarmes visuelles et sonores et une unité d’extinction d’incendie ; se déclenche automatiquement en cas d’incendie ; plug-in prêt pour la connexion à l’alimentation secteur
Spécification
Spécification
180 kg
BATTERY CHARGE armoire de charge ION-CLASSIC-90 modèle IO90.195.120.K3.WDC, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010), équipée avec 5 x caillebotis (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x  bande d'alimentation (version CH), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)
615 mm x 1193 mm x 2224 mm
Stockage sécurisé actif des batteries lithium-ion
IO90.195.120.K3.WDC
5
Revêtement époxy texturé
Gris Anthracite (RAL 7016) / Blue gentiane (RAL 5010)
Résistance au feu 90 minutes, test résistance au feu selon NF EN 14470-1, conforme CE
522 mm x 1050 mm x 1647 mm
2 portes battantes
5x caillebotis, 1x bande d'alimentation (version CH), 1x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)
2
Caillebotis
Armoire de charge
Tôle d'acier