Learn More
Brady™ Rouleaux en polyester hautes performances BBP31 - gris
Pour le marquage de surfaces en acier inox et lisses. Les rouleaux en polyester hautes performances Brady™ BBP31 sont en polyester B-569 et sont idéaux pour une application sur des surfaces très lisses ou des panneaux rigides.
Marque:  Brady™ 117949
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.45360kg
Code produit. 11766405
  • 490.00€ / 1 boîte
Expédition estimée: 21-05-2024
Description
  • Pour application sur surfaces très lisses
  • Idéal pour un montage sur panneaux rigides
Spécification
Spécification
Surface compatible : Lisse
Gris
Cartouche
Rouleau en polyester hautes performances BBP 31
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
1 de chaque
–40°C à +100°C
0,076 mm
30,40 m
4 po
Acrylique, Permanent
Brillant
Polyester (B-569)
Marquage de tuyaux en acier inox
1
Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare
0,003 in
100 ft
101 mm