Learn More
Brady™ Rouleaux en polyester hautes performances BBP31 - gris
Pour le marquage de surfaces en acier inox et lisses. Les rouleaux en polyester hautes performances Brady™ BBP31 sont en polyester B-569 et sont idéaux pour une application sur des surfaces très lisses ou des panneaux rigides.
155.00€ - 490.00€
Spécification
Description Surface compatible : Lisse
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Gris
Finition Brillant
Format Cartouche
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Largeur (impériale) du rouleau Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Largeur (impériale) du rouleau Prix Quantité et disponibilité  
11786405
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
117951
1,125 in
232.00€
1 boîte
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11776405
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
117950
2,25 in
335.00€
1 boîte
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11766405
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
117949
4 po
490.00€
1 boîte
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11796405
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
117952
0,5 in
155.00€
1 boîte
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
Description
  • Pour application sur surfaces très lisses
  • Idéal pour un montage sur panneaux rigides
Spécification
Spécification
Surface compatible : Lisse
Gris
Cartouche
Rouleau en polyester hautes performances BBP 31
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
1 de chaque
–40°C à +100°C
0,076 mm
30,40 m
Acrylique, Permanent
Brillant
Polyester (B-569)
Marquage de tuyaux en acier inox
1
Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare
0,003 in
100 ft