missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BCL7B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | BCL7B |
---|---|
Concentration | 0.25 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16839023
|
Proteintech
11740-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16829023
|
Proteintech
11740-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Positive regulator of apoptosis. Plays a role in the Wnt signaling pathway, negatively regulating the expression of Wnt signaling components CTNNB1 and HMGA1. Involved in cell cycle progression, maintece of the nuclear structure and stem cell differentiation. May play a role in lung tumor development or progression.Spécification
BCL7B | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q921K9, Q9BQE9 | |
12054, 368001, 9275 | |
BCL7B Fusion Protein Ag2333 | |
Primary | |
-20°C | |
BCL7B |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
B cell CLL/lymphoma 7B, BCL7B, Hom s 3 | |
Bcl7b | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |