Learn More
Abnova™ Sonde FISH de fragmentation BCOR
Sondes FISH marquées pour l’identification de la répartition génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
1475.00€ - 2430.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stocker à 4°C dans l’obscurité |
---|---|
Format | Tube |
À utiliser avec (application) | Hybridation fluorescente in situ (cellule) |
Expression | Corépresseur BCL6 |
Alias de gène | ANOP2,FLJ20285,FLJ38041,KIAA1575,MAA2,MCOPS2,MGC131961,MGC71031 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16023515
|
Abnova™
FS0063.100UL |
100 μl |
1475.00€
100µL |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16033515
|
Abnova™
FS0063.200UL |
200 μl |
2430.00€
200µL |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Stocker à 4°C dans l’obscurité | |
Hybridation fluorescente in situ (cellule) | |
ANOP2,FLJ20285,FLJ38041,KIAA1575,MAA2,MCOPS2,MGC131961,MGC71031 | |
54880 | |
Liquide |
Tube | |
Corépresseur BCL6 | |
BCOR | |
ADN/ARN |