Learn More
BD Annexine V-FITC
Sert de sonde sensible pour l’analyse cytométrique en flux des cellules qui subissent une apoptose
232.00€ - 980.00€
Spécification
Volume d’échantillon | 5 μl |
---|---|
Tampon de stockage | Solution aqueuse tamponnée contenant du BSA et ≤ 0,09 % d’azoture de sodium |
Contenu et stockage | 4°C |
À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
Conjugué | FITC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10186463
|
BD
556419 |
200 tests |
980.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15878688
|
BD
556420 |
100 tests |
575.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15850609
|
BD
560931 |
25 tests |
232.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifie l’apoptose à un stade antérieur que les essais basés sur des changements nucléaires tels que la fragmentation de l’ADN.
- Format : FITC
Cytométrie en flux
Spécification
5 μl | |
4°C | |
FITC |
Solution aqueuse tamponnée contenant du BSA et ≤ 0,09 % d’azoture de sodium | |
Cytométrie en flux |
Usage exclusivement réservé à la recherche