missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Additif de milieux de culture déshydratés Bacto™ : tryptone

Digestion enzymatique de caséine.  La tryptone (additif de milieu de culture déshydraté BD Difco™ Bacto™) fait partie d’une vaste gamme de milieux déshydratés.

Marque:  BD 211705

Code nomenclature Nacres: NA.74

Informations supplémentaires : Poids : 0.48800kg

Code produit. 11778143

  • 216.08€ / 500g


En stock 25
Ajouter au panier

Description

Description

  • Digestion enzymatique de caséine
  • Déshydraté
  • Milieu de culture
  • Additif : tryptone 
Spécification

Spécification

LUO
Déshydraté
500 g
Tryptone
Milieux de culture déshydratés
Flacon
2° à 25°C
Vidéos
Documentation

Documents techniques